Documentos clave
Z547786
Sigma-Aldrich
SafetyBarb® hose connector
straight
Seleccione un Tamaño
1 EA
$16.800
$16.800
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$16.800
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
$16.800
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Descripción general
Consists of PBT cap, PP barbed connector 8.5 mm O.D., and silicone rubber seal. GL14 thread.
Información legal
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)