Documentos clave
Z114278
Sigma-Aldrich
Plier-type decapper
O.D. 20 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
D.E.
20 mm
Descripción general
Removes aluminum seals from serum bottles and vials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)