Documentos clave
Z530557
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 30 mL, joint: ST/NS 14/20, amber bottle
Sinónimos:
bottle reagent, reagent bottles
Seleccione un Tamaño
1 EA
$34.700
$34.700
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$34.700
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
$34.700
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Materiales
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
Junta
joint: ST/NS14/20
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
30 mL
Descripción general
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)