Z513377
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 12 in. (305 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
nickel-stainless steel
envase
pkg of 6 ea
Longitud
12 in. (305 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Nickel stainless spatula with one rounded and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 3/4 in. (44 mm) long.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)