Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | $9.870 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
$9.870
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15907
L × W
195 mm × 7.9 mm
General description
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
Features and Benefits
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Mirror finish with round flat and tapered flat ends
- Autoclavable
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description stainless steel | description stainless steel | description L 8.25 in. (21 cm), brown FEP blade | description stainless steel blade |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15907 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15906 | manufacturer/tradename Bel-Art H36719-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H36718-0000 |
| material stainless steel | material stainless steel | material brown FEP blade | material stainless steel blade |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W 195 mm × 7.9 mm | L × W 150 mm × 3.8 mm | L × W - | L × W - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?