Saltar a
HS15906
Spatula with Flat End & Spoon End
stainless steel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$9.870
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
$9.870
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15906
L × W
150 mm × 3.8 mm
General description
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
Features and Benefits
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Glazed finish with a Hayman-type end (flat and spoon)
  • Autoclavable
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS15907BAH367190000BAH367180000
description
stainless steel
description
stainless steel
description
L 8.25 in. (21 cm), brown FEP blade
description
stainless steel blade
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15906
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15907
manufacturer/tradename
Bel-Art H36719-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art H36718-0000
material
stainless steel
material
stainless steel
material
brown FEP blade
material
stainless steel blade
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
L × W
150 mm × 3.8 mm
L × W
195 mm × 7.9 mm
L × W
-
L × W
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)