Documentos clave
Z512818
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 8.5 mm, fits neck I.D., 6.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiales
rubber septa (silicone)
translucent septa
Características
fits neck I.D. 6.5 mm
envase
pack of 50 ea
fondo D.E.
8.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)