Documentos clave
Z512370
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 30 mm × 80 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
esterilidad
non-sterile
Características
fits flask 10 ‑ 100 mL
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.I. × D.E.
30 mm × 80 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)