Z281263
Laboratory brushes
Test tube, L 10 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
envase
pkg of 4 ea
Longitud
10 in.
brush diam. × L
1 3/8 in. × 4 in.
Descripción general
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)