Documentos clave
Z178241
Sigma-Aldrich
Round-bottom-flask support
diam. × H 171 mm × 51 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
polypropylene
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
10,000 mL
diám. × Al
171 mm × 51 mm
Descripción general
PP, for glass or plastic flasks up to 10 L in size. Flask is automatically centered in stepped, concentric-ring inner cone. Stackable. Steam autoclavable at 250°F (121°C).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)