Documentos clave
Z400718
Supelco
Chromatography funnel
volume 120 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
$28.800
$28.800
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$28.800
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
$28.800
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Materiales
polypropylene (Unbreakable)
técnicas
LPLC: suitable
capacidad
120 mL
vástago L
22 mm
parte superior D.E.
88 mm
volumen
120 mL
Descripción general
Use for solvent addition in flash chromatography. Designed to not disturb the top layer of the column; a perforated stem with a closed-end permits solvent to pour down column walls.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)