Documentos clave
Z286397
FEP sample tube liner
Wilmad 6005-7, O.D. 5 mm
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
1 EA
$10.050
$10.050
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$10.050
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
$10.050
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
descripción
Recommended outer tube 528-PP-7
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 6005-7
D.E.
5 mm
volumen
80 μL
Descripción general
Thin-wall FEP liner minimizes filling factor losses of using inserts and protects NMR tube from etching effects of strong acids containing fluoride ions. Liners are 8 in. L and fit snugly into most common 7 in. L thin-wall tubes. A PTFE plug to close each liner is included. Not recommended for elevated temperature studies.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)