Documentos clave
Z273260
Sigma-Aldrich
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Sinónimos:
cleabing concentrate
Seleccione un Tamaño
1 EA
$111.900
$111.900
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$111.900
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
$111.900
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
descripción
non-ionic
envase
pack of 1 ea
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F17094-0030
técnicas
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Descripción general
Neutral pH wetting agent and detergent for laboratory glassware and optics. Diluted to 1% solution. Removes surface film and grease, permitting complete drainage of glassware. Biodegradable, phosphate-free, and nonionic.
Información legal
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
534.2 - 555.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
279 - 291 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chantelle Venter et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-07)
Progressive respiratory failure is seen as a major cause of death in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)-induced infection. Relatively little is known about the associated morphologic and molecular changes in the circulation of these patients. In particular, platelet