Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $140.000 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
$140.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
Application
Use at 1% in hot tap water.
E-Toxa-Clean™ Concentrate has been used to destroy all the endotoxins in the glasswares. It is also been used to destroy the contamination of low density lipoprotein (LDL)(+) and LDL(−) with lipopolysaccharide (LPS).
Biochem/physiol Actions
Alkaline detergent for pre-cleaning glassware prior to inactivation of endotoxin by steam sterilization or baking.
Legal Information
E-Toxa-Clean is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?