Z260231
FORTUNA® Optifix® Safety bottle-top dispenser
Safety model, volume 10-50 mL
Seleccione un Tamaño
$2.041.000
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$2.041.000
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Productos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf 101.107-48
intervalo de medición del volumen
10-50 mL
volumen
10-50 mL
Adaptador
GL 40
GL 45
Categorías relacionadas
Descripción general
Features:
- PTFE encased dispensing piston with sealing lip at its end
- FIX adapter made of PTFE
- Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
- Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
- Ergonmic finger protection cap
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)