BR4600171
BRAND® Dispensette® S Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 10-100 mL, with recirculation valve
Sinónimos:
bottle top dispensers
About This Item
Productos recomendados
Características
incremental 1 mL
DE-M marking
with recirculation valve
fabricante / nombre comercial
BRAND 4600171
intervalo de volumen
10-100 mL
Adaptador
(GL 32-33)
GL 38
S 40
Descripción general
Características y beneficios
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Contenido relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.