Documentos clave
Z186732
Gas expansion bag
capacity ~242 mL
Sinónimos:
expansion vessel, gas pipette protection
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Materiales
rubber
envase
pack of 1 ea
Parámetros
6 psi max. pressure
capacidad
~242 mL
manguera D.I. × D.E.
6 mm × 11 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Attaches to top of expansion compartment of gas pipettes to protect solutions from atmosphere. 4 × 2 in. natural-rubber bag with 24 in. flexible tubing.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)