Documentos clave
Z169625
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output6 W, AC/DC input 230 V AC
Sinónimos:
E-Series Ultraviolet Lamp
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Características
CSA approved
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
An × L × Al
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
salida
(This product is supplied with an EU plug)
6 W
Descripción general
Puede usarse solo (portátil) o en cabinas de visualización. Las lámparas tienen un tubo de onda larga (365 nm) y otro de onda corta (254 nm). 230 V. Conformidad CE.
Información legal
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Carlos D S Brites et al.
Frontiers in chemistry, 1, 9-9 (2013-01-01)
The continuous decrease on the geometric size of electronic devices and integrated circuits generates higher local power densities and localized heating problems that cannot be characterized by conventional thermographic techniques. Here, a self-referencing intensity-based molecular thermometer involving a di-ureasil organic-inorganic
Protocolos
HPLC Analysis of EDTA on SeQuant ZIC-HILIC
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product