Documentos
Z169609
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output4 W, AC/DC input 230 V AC
Sinónimos:
TM=["Spectroline"] E-Series Ultraviolet Light
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
W × L × H
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
output
(This product is supplied with an EU plug)
4 W
General description
Puede usarse solo (portátil) o en cabinas de visualización. Las lámparas tienen un tubo de onda larga (365 nm) y otro de onda corta (254 nm). 230 V. Conformidad CE.
Legal Information
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Replacement part
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Protocolos
HPLC Analysis of EDTA on SeQuant ZIC-HILIC
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product