Z125199
Ace Claisen Adapter
Standard
Sinónimos:
distilling adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
Productos recomendados
label
A
joint
joint ST/NS24/40
manufacturer/tradename
Ace Glass 510154
Categorías relacionadas
General description
product is shown on the left in the photo
Threaded nylon bushing for 7 mm O.D. thermometer.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)