Documentos clave
Z125202
Ace Claisen Adapter
Distilling
Sinónimos:
distilling adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
etiqueta
B
Junta
joint ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 513654
Descripción general
Threaded nylon bushing for 7 mm O.D. thermometer.
product is shown on the right in the photo
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.