W508500
Dimethyl phthalate
≥99%
Sinónimos:
DMP
Seleccione un Tamaño
$43.100
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$43.100
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1033 °F
índice de refracción
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
294.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
146.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?