W389404
Phenylethyl mercaptan
≥99%, FG
Sinónimos:
2-Phenylethanethiol, 2-Phenylethyl mercaptan, Phenethyl mercaptan
Seleccione un Tamaño
$72.920
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$72.920
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
densidad
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadena SMILES
SCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clave InChI
ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?