W352403
3,5,5-Trimetilhexanal
≥95%, FG
Sinónimos:
Hexanal verde
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
assay
≥95%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
67-68 °C/2.5 mmHg (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
earthy
SMILES string
CC(CC=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h6,8H,5,7H2,1-4H3
InChI key
WTPYRCJDOZVZON-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- Análisis, presencia y posible significado sensorial de los aldehídos alifáticos en los vinos blancos: Culleré et al. (2011) exploran la presencia y el impacto sensorial de los aldehídos alifáticos, como el 3,5,5-trimetilhexanal, en los vinos blancos. El estudio destaca la contribución de estos compuestos a los perfiles de aroma y sabor de los vinos, destacando su importancia en la química alimentaria y la ciencia sensorial (Culleré et al., 2011).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup