W342904
trans,trans-2,4-Hexadienal
≥80%
Sinónimos:
(E,E)-2,4-Hexadienal, Sorbaldehyde, Sorbic aldehyde
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
≥80%
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
69 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.895 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; citrus
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H,1H3/b3-2+,5-4+
Clave InChI
BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67.77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?