W326305
L-cisteína
≥97%, FG
Sinónimos:
Ácido (R)-2-amino-3-mercaptopropiónico
About This Item
Productos recomendados
grade
FG
Halal
Quality Level
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 184.1271
assay
≥97%
optical activity
[α]26/D +8.0 to +9.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
organoleptic
sulfurous
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Inchi Key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Los clientes también vieron
Artículos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.