778672
L-cisteína
Wacker Chemie AG, ≥98.0%
Sinónimos:
Ácido (R)-2-amino-3-mercaptopropiónico
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D 8 to 9.5°
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
impurezas
≤0.5% ninhidrin positive substances (each)
≤10 ppm heavy metals
≤300 ppm ammonium
residuo de ign.
≤0.1%
pérdida
≤0.5% loss on drying
mp
240 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.04%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
trazas de catión
Fe: ≤10 ppm
idoneidad
clear, colorless for appearance of solution
cadena SMILES
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clave InChI
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?