Merck
W319406
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-pentenal
≥97%, FG
Sinónimos:
2,4-dimethyl crotonaldehyde, 2-methylpent-2-enal
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=C(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Número de FEMA:
3194
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2129
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.090
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; pungent; fruity
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; pungent; fruity
cadena SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
Clave InChI
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-Methyl-2-pentenal has been identified as one of the major volatile flavor compounds in chive, caucas, onion and leek.
Aplicación
  • Control of Panama disease of banana by intercropping with Chinese chive (Allium tuberosum Rottler): cultivar differences.: Investigates the use of intercropping strategies to manage soil-borne diseases in bananas, potentially involving volatile organic compounds like 2-methyl-2-pentenal to enhance plant resistance (Li et al., 2020).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Volatile flavor components of leek.
Schreyen L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 24(2), 336-341 (1976)
Volatiles from chives (Allium schoenoprasum).
Wahlroos O & Virtanen AI
Acta Chemica Scandinavica, 19(6). (1965)
Volatile flavor components of caucas
Nishimura H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 992-994 (1971)
The volatile carbonyls and alcohols in the flavor substances of onion (Allium cepa).
Sp?re CG & Virtanen AI.
Acta Chemica Scandinavica, 15(6) (1961)