W316620
Nootkatone
≥98%, FG
Sinónimos:
(+)-Nootkatone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
grapefruit; orange; sweet; woody; citrus
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
Clave InChI
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Regulation of T Lymphocyte Functions through Calcium Signaling Modulation by Nootkatone.: This study explores how nootkatone modulates calcium signaling to regulate T lymphocyte functions, highlighting its potential in immunotherapy (Lee et al., 2024).
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?