PHR1270
Fumaric Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Fumaric acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. F0600000
traceable to USP 1286708
presión de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
familia API
fumaric acid
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
1364 °F
lim. expl.
40 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
521.6 - 525.2 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
272 - 274 °C - open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column