W278106
γ-Nonanoic lactone
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
Aldehyde C18, Coconut aldehyde
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; oily; buttery; sweet
cadena SMILES
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?