Merck
W292303
Sigma-Aldrich
Propianaldehído
≥97%, FG
Sinónimos:
Propanal
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Número de FEMA:
2923
Beilstein:
506010
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.002
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
404 °F
lim. expl.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
índice de refracción
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aparición en la naturaleza: Manzana, plátano, queso azul, coliflor, cerdo cocido, brandy de uva, patatas fritas, saque, té, güisqui y vino.
El propionaldehído es un constituyente volátil fundamental de las manzanas Granny Smith, las cebollas y el jengibre.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Se nota el sabor a 5-10 ppm
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile Phoducts of Apples III. Identification of Aldehydes and Ketones.
Huelin FE
Australian Journal of Biological Sciences, 5(3), 328-334 (1952)
Onion flavor and odor, the volatile flavor components of onions.
Carson JF & Wong FF
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(2), 140-143 (1961)
Cynthia A Morgan et al.
Chemico-biological interactions, 234, 29-37 (2014-12-03)
The human aldehyde dehydrogenase (ALDH) superfamily consists of at least 19 enzymes that metabolize endogenous and exogenous aldehydes. Currently, there are no commercially available inhibitors that target ALDH1A1 but have little to no effect on the structurally and functionally similar
Lian Hua Luo et al.
Bioresource technology, 103(1), 1-6 (2011-10-25)
The pduP gene encodes a propionaldehyde dehydrogenase (PduP) was investigated for the role in 3-hydroxypropionic acid (3-HP) glycerol metabolism in Klebsiella pneumoniae. The enzyme assay showed that cell extracts from a pduP mutant strain lacked measurable dehydrogenase activity. Additionally, the
Lian Hua Luo et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(3), 697-703 (2010-10-05)
Although the de novo biosynthetic mechanism of 3-hydroxypropionic acid (3-HP) in glycerol-fermenting microorganisms is still unclear, the propanediol utilization protein (PduP) of Lactobacillus species has been suggested to be a key enzyme in this regard. To verify this hypothesis, a