W248908
Furfural
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
densidad de vapor
3.31 (vs air)
presión de vapor
13.5 mmHg ( 55 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
599 °F
lim. expl.
19.3 %
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
almond; baked; bread; woody; sweet
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clave InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Intermolecular Diels-Alder Cycloadditions of Furfural-Based Chemicals from Renewable Resources.: Focuses on the regio- and diastereoselectivity of furfural in reactions with alkenes, highlighting its potential in developing bio-based polymers (Galkin and Ananikov, 2021).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?