W276405
Myristic acid
≥95%, FCC, FG
Sinónimos:
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
Ensayo
≥95%
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
oily; waxy; soapy
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Experiments and Molecular Simulations to Study the Effect of Surface-Active Compounds in Mixtures of Model Oils on CO2 Corrosion during Intermittent Oil-Water Wetting.: Investigates how myristic acid, as a surface-active compound, influences CO2 corrosion mechanisms in oil-water systems, offering insights into corrosion prevention strategies in the oil industry (Norooziasl et al., 2024).
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?