Saltar a
70082
Myristic acid
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)12COOH
Número CAS:
Peso molecular:
228.37
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-875-2
Beilstein/REAXYS Number:
508624
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.), 53-56 °C
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Safety assessment of myristic acid as a food ingredient.</strong> Myristic acid was evaluated for its safety as a food ingredient, demonstrating its compliance with health and safety standards and supporting its use in food manufacturing (Burdock and Carabin, 2007).</li>
<li><strong>Example of fatty acid-loaded lipoplex in enhancing in vitro gene transfer efficacies of cationic amphiphile.</strong> This research outlines how myristic acid can be used to improve the efficiency of gene delivery systems in medical research, suggesting a pivotal role in enhancing transfection efficiencies (Majeti et al., 2005).</li>
</ul>
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
70079M31281448990
description
≥98.0% (GC)
description
analytical standard
description
Sigma Grade, ≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
form
powder
form
-
form
powder or flakes
form
powder
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)