Merck
M8005
Sodium myristate
≥99%
Sinónimos:
Myristic acid sodium salt, Tetradecanoic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)12COONa
Número CAS:
Peso molecular:
250.35
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-487-9
Beilstein/REAXYS Number:
3575157
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
plant (vegetable)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C14H28O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16;/h2-13H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
JUQGWKYSEXPRGL-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Myristate (tetradecanoic acid) is a saturated (C14:0) medium-chain fatty acid. Sodium myristate is used in surfactant, cholloidal and hydrophobic/absorption chemistry involving molecules such as proteins.
Myristic acid is commonly added via a covalent linkage to the N-terminal glycine of many eukaryotic and viral proteins, a process called myristoylation. Myristoylation enables proteins to bind to cell membranes and facilitates protein-protein interactions. Myristolyation of proteins affect many cellular functions and thus has implications in health and disease .
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)