319910
Furfural
ACS reagent, 99%
Sinónimos:
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.31 (vs air)
presión de vapor
13.5 mmHg ( 55 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
599 °F
lim. expl.
19.3 %
impurezas
≤0.02 meq/g
residuo de evap.
≤0.5%
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clave InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Furfuryl alcohol via Cannizzaro reaction.
- Furancarboxylic acid via nickel-catalyzed oxidation.
- Dimer via base-catalyzed aldol condensation with cyclopentanone.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?