W236217
Decanal
natural, ≥97%, FG
Sinónimos:
Caprinaldehyde, Decyl aldehyde
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
Productos recomendados
origen biológico
Cocos nucifera
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
~0.15 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
densidad
0.83 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
tree nuts
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
orange; citrus; floral; waxy; sweet
cadena SMILES
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Clave InChI
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- (14)C-Isotope Use to Quantify Covalent Reactions between Flavor Compounds and β-Lactoglobulin.: This article details a method using C-14 isotopes to track the covalent bonding of Decanal to proteins like β-Lactoglobulin, providing a new approach to understanding flavor compound interactions, essential for food science research (Shepelev and Reineccius, 2024).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?