Merck
59581
Decanal
analytical standard
Sinónimos:
Caprinaldehyde, Decyl aldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8CHO
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-957-4
Beilstein/REAXYS Number:
1362530
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
~0.15 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429
bp
207-209 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decanal
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)