TRD3D0041
Flexmark 7 TPU flexible 3D printing filament
black hole, diam. 1.75 mm
About This Item
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
peso
500 geach
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
- TPUs are highly resistant to chemical agents, wear-proof and have good elastic comeback.
- Flexmark 7 = 70 Shore A, the most flexible, but it requires a precise calibration of the printer.
- Flexmark 8 = 80 Shore A, a good mixture of flexibility and stiffness and easier to print.
- Flexmark 9 = 90 Shore A, the stiffest of all the Flexs and lets you print as usual.
Material Properties
- Density: 1.2 g/cm3
- Hardness: 70 sh/A
- Elongation at break: 750%
- Tensile strain: 40 MPa
- Compression set at 70 °C: 35%
- Charpy Impact at 23 °C: No break
- Charpy Impact at -30 °C: No break
- Abrasion loss: 42 mm3
Aplicación
- Extruder (nozzle) temperature: 225 +/-10 °C
- Bed temperature: cold to 45 °C
- Print speed: 10-20 mm/s
- Fan: 0-50 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: glass, blue tape, kapton tape, etc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)