TRD3D0025
Kyotoflex BioFlexible PLA 3D printing filament
neptune blue, diam. 1.75 mm
About This Item
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
peso
500 geach
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
Descripción general
- Kyotoflex is a flexible polymer with good elongation.
- Completely biodegradable for a truly natural experience.
- This flexible filament is easy to print even on bowden extruders.
- Very low hygroscopy, no need to worry about humidity anymore.
Material Properties
- Density: 1.4 g/cm3
- Tensile strength: 19.6 Mpa
- Tensile strength at yield: 13MPa
- Tensile strain at yield: 19%
- Elongation at F max: 450%
- Hardness: 47 sh/D
Aplicación
- Extruder (nozzle) temperature: 200 +/-10 °C
- Bed temperature: cold to 40 °C
- Print speed: 40-50 mm/s
- Fan: 0-30 %
- Minimum nozzle diameter: 0.35 mm
- Plate materials: glass with glue, blue tape, kapton tape, buildtak
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)