Merck
311294
Sigma-Aldrich
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21N3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.28
Beilstein:
4174812
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
densidad
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CCN(C)CCN(C)CC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Useful ligand for preparing transition metal complexes.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 114, 10676-10676 (1992)
Inorganic Chemistry, 33, 3990-3990 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1780-1780 (1992)