311308
1,4,7-Triazacyclononane
95%
Sinónimos:
Octahydro-1H-1,4,7-triazonine, Triethylenetriamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
Clave InChI
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?