T58408
Triethanolamine borate
97%
Sinónimos:
2,2′,2′′-Nitrilotriethyl borate, Boratrane
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
235-237 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CN2CCOB(O1)OCC2
InChI
1S/C6H12BNO3/c1-4-9-7-10-5-2-8(1)3-6-11-7/h1-6H2
Clave InChI
NKPKVNRBHXOADG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
It can be formed from the 1:1 aqueous solution of boric acid and triethanolamine.[3]
Aplicación
- As a surface stabilizing electrolyte additive for Ni-rich layered oxide cathode. TEAB inhibits Ni dissolution in the Ni-rich cathode and suppresses the electrolyte decomposition.[4]
- To prepare highly crystalline wide band gap perovskite solar cells with enhanced efficiency. TEBA helps to slow down the rapid crystallization and facilitates the formation of uniform perovskite films with reduced defects.
- As a bifunctional catalyst for the cycloaddition of CO2 with epoxides.[1]
- As a precursor to synthesize boron-containing epoxy resin with flameretardant properties.[2]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?