90795
Tributyl borate
≥99.0% (T)
Sinónimos:
Boric acid tributylester, Tributoxyborane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
7.95 (vs air)
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.409
bp
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
densidad
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOB(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- A catalyst in the synthesis of dihydropyrimidinone derivatives via the Biginelli reaction.
- A boron oxide source to prepare carbon nanotube-B2O3 nanocomposite by solvothermal method.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?