Documentos clave
SYNF891100
Synthware reaction tube with glass stopcock
100 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F891100
Seleccione un Tamaño
1 EA
$91.480
$91.480
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$91.480
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
$91.480
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F891100
capacidad
100 mL
100 mL
Descripción general
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)