Documentos clave
Z516007
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 14/20, capacity 50 mL
Sinónimos:
storage tube, tube flask, tube storage
Seleccione un Tamaño
1 EA
$92.800
$92.800
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$92.800
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
$92.800
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Materiales
colorless cap
colorless tube
round bottom
Junta
female joint: ST/NS14/20
Características
graduations: no
capacidad
50 mL
Descripción general
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)