SIK2801-10
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
≥97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(c2ccc(cc2)C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)