437905
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2CC6H4C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
270.28
Beilstein:
2055852
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
213-215 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(=O)OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-15(17)13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(10-6-12)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3
Clave InChI
BKRIRZXWWALTPU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate is a planar biphenyldicarboxylic acid ester. Crystal data of dimethyl biphenyl-4, 4′-dicarboxylate has been reported.
Aplicación
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate may be employed as starting reagent for the synthesis of dimethyl 2-fluoro-and 2,2′-difluorobiphenyl-4,4′-dicarboxylates.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Synthesis and properties of luminophores derived from fluorinated biphenyls.
Ol'khovik VK, et al.
Russ. J. Org. Chem., 44(8), 1172-1179 (2008)
Dimethyl biphenyl-4, 4'-dicarboxylate.
Ritzerfeld V, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(7), 1677-1677 (2009)