QBD-AQ-10885LF
AQuora®Fluorescein-NHS Ester
Sinónimos:
5-((39-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-39-oxo-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxanonatriacontyl)carbamoyl)-2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid
cadena SMILES
O=C1C=CC2=C(C3=CC=C(C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O)=O)C=C3C(O)=O)C5=CC=C(O)C=C5OC2=C1
InChI
1S/C52H68N2O22/c55-39-2-5-42-45(36-39)75-46-37-40(56)3-6-43(46)50(42)41-4-1-38(35-44(41)52(61)62)51(60)53-10-12-64-14-16-66-18-20-68-22-24-70-26-28-72-30-32-74-34-33-73-31-29-71-27-25-69-23-21-67-19-17-65-15-13-63-11-9-49(59)76-54-47(57)7-8-48(54)58/h1-6,
Clave InChI
BBNAAUSHOKAPTF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This AQuora® Fluorescein NHS Ester dye is activated with a N-hydroxysuccinimide (NHS) ester group which reacts with free primary amines, such as the amines on the side chain of lysines, forming a stable amide bond.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)